Få mere at vide
Pikrotoksin (1:1 blanding af Picrotoxinin og Picrotin), TRC
Product Code. 30414065
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 g
Product Code. Mængde
30414065 1 g
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30414065 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCP4376301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 124-87-8
Molekylær formel C15H16O6 C15H18O7
Molekylvægt (g/mol) 602.59
Synonym (1aR,2aR,3S,6R,6aS,8aS,8bR,9S)-Hexahydro-2a-hydroxy-9-(1-hydroxy-1-methylethyl)-8b-methyl-3,6-methano-8H-1,5,7-trioxacyclopenta[ij]cycloprop[a]azulene-4,8(3H)-dione compd. with (1aR,2aR,3S,6R,6aS,8aS,8bR,9R)-hexahydro-2a-hydroxy-8b-methyl-9-(1-methylethenyl)-3,6-methano-8H-1,5,7-trioxacyclopenta[ij]cycloprop[a]azulene-4,8(3H)-dione
IUPAC navn (1aR,2aR,2a1R,3S,6R,6aS,8aS,9R)-2a-hydroxy-2a1-methyl-9-(prop-1-en-2-yl)hexahydro-8H-1,5,7-trioxa-3,6-methanocyclopenta[ij]cyclopropa[a]azulene-4,8(2a1H)-dione--(1aR,2aR,2a1R,3S,6R,6aS,8aS,9S)-2a-hydroxy-9-(2-hydroxypropan-2-yl)-2a1-methylhexahydro-8H-1,5,7-trioxa-3,6-methanocyclopenta[ij]cyclopropa[a]azulen-4,8(2a1H)-dione (1/1)
SMIL [H][C@]1(C(C)(O)C)[C@@]2([H])[C@]3(O)C[C@@H]4[C@@]5(O4)[C@]3(C)[C@]([C@]1([H])OC2=O)([H])OC5=O.[H][C@]6(C([CH2])=C)[C@@]7([H])[C@]8(O)C[C@@H]9[C@@]%10(O9)[C@]8(C)[C@]([C@]6([H])OC7=O)([H])OC%10=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Cocculin (Picrotoxin)
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H18O7.C15H16O6/c1-12(2,18)6-7-10(16)20-8(6)9-13(3)14(7,19)4-5-15(13,22-5)11(17)21-9;1-5(2)7-8-11(16)19-9(7)10-13(3)14(8,18)4-6-15(13,21-6)12(17)20-10/h5-9,18-19H,4H2,1-3H3;6-10,18H,1,4H2,2-3H3/t5-,6+,7-,8-,9-,13-,14-,15+;6-,7+,8-,9-,10-,13-,14-,15+/m11/s1
Formel vægt 602.2
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.