Få mere at vide
Picropodophyllin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439147
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16439147 5 mg
16432667 50 mg
16426578 10 mg
16406786 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16439147 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15494
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress Picropodophyllin (AXL1717) is a selective insulin-like growth factor-1 receptor (IGF-1R) inhibitor with an IC50 of 1 nM.
Picropodophyllin (AXL1717) is a selective insulin-like growth factor-1 receptor (IGF-1R) inhibitor with an IC50 of 1 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Picropodophyllin
CAS 477-47-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H22O8
Mængde 5 mg
Synonym AXL1717 Picropodophyllin PPP
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (120.65 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1OC[C@]2([H])[C@@H](O)C3=C(C=C4OCOC4=C3)[C@@H](C5=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C5)[C@@]21[H]
Molekylvægt (g/mol) 414.41
Formel vægt 414.41
Procent renhed 98.87%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease