Få mere at vide
Picric Acid Solution R1, EP-kvalitet, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11464719 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Indlysende manipulation
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11464719 100 mL Indlysende manipulation 100ml
1 options
Artikelnummer. 11464719 Leverandør Reagecon Leverandørnr. 1065802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.00 DKK
    388.06 DKK / 100ml
    Spare 29.94 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Fremstillet efter Eur. Pharm. Kapitel 4 (4.1.1) og udarbejdet i en ISO 9001 anlæg. Picric Acid Solution R1, EP-kvalitet, Reagecon™ er et brugsklart reagens, der bruges til at fremstille krystallinske salte af organiske baser med henblik på identifikation og karakterisering og til kreatin-identifikation.
Picrinsyre anvendes i organisk kemi til fremstilling af krystallinske salte af organiske baser (picrater) med henblik på identifikation og karakterisering. Det bruges også i Jaffe-reaktionen til at teste for kreatinin; det danner et farvet kompleks, der kan måles ved hjælp af spektroskopi. Denne opløsning fremstilles ved at kombinere 100mL mættet 10g/L picrinsyreopløsning med 0,25mL stærk natriumhydroxidopløsning.
  • Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) retningslinjer
  • Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdatoen
  • Brugsklar produkt eliminerer tiden og arbejdet med at forberede præcise reagenser og volumetriske opløsninger
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trinitrophenol
CAS 88-89-1, 1310-73-2, 7732-18-5
Farve Gul
Molekylær formel C6H3N3O7
Lineær formel (O2N)3C6H2OH
Synonym picric acid, trinitrophenol, carbazotic acid, picronitric acid, melinite, acide picrique, phenol trinitrate, picral, nitroxanthic acid, pikrinsaeure
InChI nøgle OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2,4,6-trinitrophenol
Molekylvægt (g/mol) 229.104
PubChem CID 6954
ChEBI CHEBI:46149
Formel vægt 229,1 g/mol
Grad Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 100mL saturated 10g/L picric acid solution + 0.25mL strong sodium hydroxide solution
Mængde 100 mL
Emballage Indlysende manipulation
Fysisk form Væske