Få mere at vide
Picric Acid, Saturated, Approximately 1.2% (w/v), Ricca Chemical
Artikelnummer. 31749547
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
500 mL HDPE Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
31749547 100 mL 500 mL HDPE Bottle 100ml
1 options
Artikelnummer. 31749547 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R5860000100A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5 , 88-89-1
Molekylær formel C6H3N3O7
Molekylvægt (g/mol) Mixture
InChI nøgle OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2,4,6-trinitrophenol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Picric Acid
Smeltepunkt 0,0 °C
Kogepunkt 100 °C
CAS Max % 1.18%, 98.82%
Farve Yellow
Udseende Gul væske
Mængde 100 mL
CAS min % 1.18%, 98.82%
Emballage 500 mL HDPE Bottle
Fysisk form Liquid
SMIL OC1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Grad Laboratory