Få mere at vide
Picric Acid R1 Solution, EU Pharmacopoeia Grade, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12950494 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12950494 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12950494 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 158 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    474.00 DKK
    381.21 DKK / 100ml
    Spare 92.79 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Mængde 100 mL
Produktidentifikator
  • Picric acid solution R1. European Pharmacopoeia Ref: 1065802 (RP 158)