Få mere at vide
Picric Acid, 4% (w/v) in Denatured Ethanol (Reagent Alcohol), Ricca
Artikelnummer. 31940598
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
31940598 1 L
1 options
Artikelnummer. 31940598 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R58607001A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
  • Picric Acid, 4 in Ethanol, 1 L Poly natural
Tekniske data
Mængde 1 L
Emballage Natural Poly Container
Grad ACS
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium Pyroantimonate Soln
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.