Få mere at vide
Picoxystrobin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310428
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310428 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310428 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16206000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Picoxystrobin
CAS 117428-22-5
Analyt- eller komponentnavne Picoxystrobin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H16 F3 N O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C18H16F3NO4/c1-24-11-14(17(23)25-2)13-7-4-3-6-12(13)10-26-16-9-5-8-15(22-16)18(19,20)21/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b14-11+
SMIL C(\C(OC)=O)(=C/OC)/C1=C(COC=2N=C(C(F)(F)F)C=CC2)C=CC=C1
IUPAC navn methyl (E)-3-methoxy-2-[2-[[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxymethyl]phenyl]prop-2-enoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 367.32
Mængde 1 ml
Formel vægt 367.1031 g/mol