Beskrivelse
- Forbedrede grebsegenskaber med dyppede fingerspidser og en PVC-prikket håndflade
- Ideel til lette og sarte applikationer i tørre omgivelser
- Sikrer taktilitet og fingerfærdighed for præcis og sikker håndtering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Belægningsmateriale | PVC prikker |
| Farve | Grå |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Polyamid |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 6 |
| EN388 Standard | 2121A |
| Vis mere |