Få mere at vide
Applied Biosystems™ PicoPure™ DNA-ekstraktionssæt
Artikelnummer. 15590553 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
150 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15590553 1 sæt 150 tests
1 options
Artikelnummer. 15590553 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. KIT0103
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
PicoPure™ DNA-ekstraktionssæt
De ARCTURUS™ PicoPure™ DNA Extraction Kit tilbyder en nem, strømlinet genomisk ekstraktionsprocedure, der producerer PCR-klar DNA. Den strømlinede proces muliggør pålidelig og reproducerbar DNA-gendannelse fra så få som ti celler.
Nøgle produktfunktioner:
  • Strømlinet arbejdsgang —forenkler din genomiske ekstraktion til PCR-klar DNA
  • Effektiv ekstraktion —maksimerer DNA-gendannelse
  • Fleksibelt —applikationsekstrakt DNA til enhver PCR applikation
  • Maksimer —brugen af kompatibilitet med de fleste vævs- og celleforberedelsesprocedurer
    Gå direkte til PCR
    The PicoPure™ DNA Extraction Kit tilbyder en nem, strømlinet genomisk ekstraktionsprocedure, der producerer PCR-klar DNA. Ekstraher og amplificere DNA i det samme rør, uden organisk ekstraktion eller spin-søjler. Gendan DNA fra så få som ti celler fremskaffet af Laser Capture Microdissection (LCM) eller fra milligram væv. De PicoPure™ DNA Extraction Kit giver bekvemt pakket, stabil Proteinase K, PCR-kompatibel DNA Reconstitution Buffer og en komplet brugervejledning. Hver af ti frysetørrede proteinase K-alikvoter kan frisk rekonstitueres til 150μ l af PicoPure™ DNA-ekstraktionsopløsning - nok til 150 x 10μ l CapSure™ HS LCM hætteudtræk, 30 x 50μ l CapSure™ Makro LCM Cap ekstraktioner eller 10 vævssnit ekstraktioner (se figur 1).
    Maksimer DNA-gendannelse Fordi
    DNA ikke går tabt på grund af organiske ekstraktioner eller spin-søjler PicoPure™ Kit muliggør pålidelig og reproducerbar DNA-gendannelse fra så få som ti celler. PCR-undersøgelser illustrerer fordelene ved PicoPure™ Kit. Lige store mængder DNA blev overført til PCR, enten direkte i PicoPure Kitbuffer eller efter oprensning ved hjælp af et DNA-ekstraktionssæt fra en førende producent. Kvantitativ realtids-PCR (QRT-PCR) viser, at PicoPure™ Kitprøver amplificerer tidligere, hvilket tyder på, at mere DNA er til stede, og amplificerer mere konsekvent, hvilket indikerer mindre prøvevariation, end kolonneoprensede prøver. De PicoPure Kitts pålideligt høje DNA-gendannelse muliggør øget detektionsfølsomhed, for eksempel ved amplifikation af enkeltkopi-gener fra små prøver i mutationsanalyse eller genotypebestemmelsesassays. Denne høje DNA-gendannelse gør sættet ideelt til små prøver, såsom dem, der er fremstillet af LCM (se figur 2).
    Uddrag DNA til enhver PCR-applikation
    DNA ekstraheret med PicoPure Sættet er kompatibelt med endepunkts-PCR udført i det samme 0,5 ml rør, som bruges til DNA-ekstraktion. Til kvantificering af genkopinummer kan DNA fra meget små prøver amplificeres direkte ved qRT-PCR uden yderligere oprensning ved hjælp af platforme som f.eks. StepOnePlus™ PCR-system i realtid. Til meget følsom mutations- og genotypeanalyse kan DNA ekstraheres og amplificeres direkte fra små prøver, og genfragmenter kan adskilles ved hjælp af dHPLC (denaturerende højtydende væskechromatografi) ved hjælp af platforme som f.eks. WAVE™ System (Transgenomics). (Se figur 3& 4)
    Kompatibel med de fleste vævs- og celleforberedelsesprocedurer
    PicoPure™ DNA Extraction Kit muliggør vellykket genvinding af genomisk DNA fra dyrevævssektioner og celleprøver forberedt ved hjælp af en lang række metoder* . Overlegne resultater opnås fra formalinfikserede paraffinindlejrede (FFPE) vævssnit, frosne vævssnit, ethanolfikserede celler og cytologiske udstrygninger. (Se figur 5.)
    * Anbefales ikke til brug med fuldblods-, plante- eller svampeprøver.
    Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring Lyofiliseret proteinase K, rekonstitutionsbuffer. Opbevares ved stuetemperatur.
Format Rør
Isoleringsteknologi Enzymatisk PCR-oprydningsteknologi
Prøvetype Laser Capture Microdissection (LCM), FFPE, Væv (frosset)
Endelig produkttype Genomisk DNA
Til brug med (udstyr) ArcturusXT™ LCM instrument
Til brug med (applikation) Real-Time Kvantitativ PCR (qPCR), PCR
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Antal reaktioner 10 – 150 forberedelser
Produktlinje PicoPure
Mængde 1 sæt
Mål Genomisk DNA
Startmaterialemængde Så få som 10 celler.