Få mere at vide
Ansell Pikolon Confort Handsker
Artikelnummer. p-200080394
Størrelse:
7
10
Artikelnummer. 17764879
Brand: Ansell C357070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pikolon Confort Handsker er non-stop sømløse strikkede handsker.
  • Strækbar sømløs liner for god pasform og fingerfærdighed
  • Prikker på håndflade og fingre for forbedrede grebsegenskaber
  • God modstandsdygtighed over for slid og små risici for knivskæring
  • Fnugfri handske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE-nummer, Ecovadis-mærke, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Kategori II, REACH-kompatibel
Kloreret Nej
Belagt område Håndflade
Belægningsmateriale PVC prikker
Farve Hvid
Udvendig finish Delvist tekstureret
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Polypropylen, PVC
Produkttype PVC-belagt industrihandske
Størrelse 7
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Polyamid
Modstandsdygtig overfor modstandsdygtighed over for slid og lave risici for knivskæring, ud over at være fnugfri