Få mere at vide
Ansell Pikolon Confort Handsker
Beskrivelse
- Strækbar sømløs liner for god pasform og fingerfærdighed
- Prikker på håndflade og fingre for forbedrede grebsegenskaber
- God modstandsdygtighed over for slid og små risici for knivskæring
- Fnugfri handske
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE-nummer, Ecovadis-mærke, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Kategori II, REACH-kompatibel |
| Kloreret | Nej |
| Belagt område | Håndflade |
| Belægningsmateriale | PVC prikker |
| Farve | Hvid |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Produkttype | PVC-belagt industrihandske |
| Vis mere |