Få mere at vide
Pikolinsyre, TRC
Artikelnummer. 17980405
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17980405 1 g
17901795 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17980405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4372201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-98-6
Molekylær formel C6 H5 N O2
Molekylvægt (g/mol) 123.11
Synonym Picolinic acid (7CI,8CI), 2-Carboxypyridine, 2-Pyridylcarboxylic acid, NSC 171, PCL 016, Pyridine-2-carboxylic acid, o-Pyridinecarboxylic acid, α-Pyridinecarboxylic acid, Picolonic Acid, Picolinic acid (7CI,8CI), 2-Carboxypyridine, 2-Pyridylcarboxylic acid, NSC 171, PCL 016, Pyridine-2-carboxylic acid, o-Pyridinecarboxylic acid, α-Pyridinecarboxylic acid, Picolonic Acid
IUPAC navn Pyridin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)c1ccccn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Picolinic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)
Formel vægt 123.032
Procent renhed >95%