Få mere at vide
Picolinic acid N-oxide, 97%
Artikelnummer. 11345066 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11345066 5 g Glasflaske 5g
10142990 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345066 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131180050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 824-40-8 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 824-40-8
Molekylær formel C6H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00006198
InChI nøgle FHYMLBVGNFVFBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym picolinic acid n-oxide, 2-carboxypyridin-1-ium-1-olate, pyridine-2-carboxylic acid 1-oxide, picolinic acid 1-oxide, 2-carboxypyridine n-oxide, 2-pyridinecarboxylic acid, 1-oxide, chembl73173, 2-pyridinecarboxylicacid, 1-oxide, picolinate n-oxide, 1-oxopicolinic acid
PubChem CID 69986
IUPAC navn 1-oxidopyridin-1-ium-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=[N+](C(=C1)C(=O)O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Picolinic acid N-oxide
Navn note 97%
Smeltepunkt >150°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 139.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Picolinic acid N-oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.