Få mere at vide
Picolinsyre Ethylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Picolinic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 2524-52-9 |
| Molekylær formel | C8H9NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl Pyridine-2-carboxylate, 2-(Ethoxycarbonyl)pyridine, Ethyl 2-Picolinate, Ethyl 2-Pyridinecarboxylate, Ethyl Picolinate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-5-3-4-6-9-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccccn1 |
| IUPAC navn | ethylpyridin-2-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vægt | 151.0633 |