Få mere at vide
Picolinsyre, 99%
Artikelnummer. 10327160 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10327160 25 g 25g
10123710 100 g 100g
10274940 500 g 500g
10687763 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10327160 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131170250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-98-6 | C6H5NO2 | 123,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-98-6
Molekylær formel C6H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 123.11
MDL nummer MFCD00006293
InChI nøgle SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 2-picolinic acid, 2-carboxypyridine, alpha-picolinic acid, o-pyridinecarboxylic acid, pyridinecarboxylic acid, alpha-pyridinecarboxylic acid, picolinate, acide picolique
PubChem CID 1018
ChEBI CHEBI:28747
IUPAC navn pyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=NC(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Picolinic acid
Navn note 99%
Smeltepunkt 136°C to 139°C
Farve Hvid
pH 3 to 4 (1% soln.)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 22, 33
Fieser 05,538; 07,293
Merck Index 15, 7515
Opløselighedsinformation Solubility in water: 887g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol (63g/L at 20°C),in glacial,acetic acid;,practically insoluble in ether,chloroform and,carbon disulfide
Formel vægt 123.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Picolinic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.