Få mere at vide
Picolinamid, TRC
Artikelnummer. 30415672
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415672 10 g
30409842 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30415672 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP43700010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1452-77-3
Molekylær formel C6 H6 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 122.12
Synonym 2-Pyridinecarboxamide, Picolinamide (6CI,7CI,8CI), 2-Carbamoylpyridine, NSC 524473, Picolinic acid amide, Picolinoylamide, Pyridine-2-carboxamide, α-(Aminocarbonyl)pyridine, α-Picolinamide, α-Picolinic acid amide, α-Pyridinecarboxamide
IUPAC navn Pyridin-2-carboxamid
SMIL NC(=O)c1ccccn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Picolinamide
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H2,7,9)
Formel vægt 122.048