Få mere at vide
Picolinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Picolinamide |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| Formel vægt | 122.048 |