Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Picolinamide |
| Smeltepunkt | 106.0°C to 109.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (HPLC) |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 122.13 |
| Procent renhed | 98% |