Få mere at vide
Picolinal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Picolinal |
| CAS | 1121-60-4 |
| Molekylær formel | C6H5NO |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxaldehyde, 2-Formylpyridine, 2-Picolinaldehyde, 2-Pyridaldehyde, Picolinic Aldehyde, Pyridine-2-aldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5H |
| SMIL | O=Cc1ccccn1 |
| IUPAC navn | pyridine-2-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 107.11 |
| Formel vægt | 107.0371 |