Få mere at vide
Pico145, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463398
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16463398 10 mg
16459926 50 mg
16444636 100 mg
16426127 5 mg
16422756 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16463398 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101507
MedChemExpress Pico145 (HC-608) is a remarkable inhibitor of TRPC1/4/5 channels, inhibits (−)-englerin A-activated TRPC4/TRPC5 channels, with IC50s of 0.349 and 1.3 nM in cells, and shows no effect on TRPC3, TRPC6, TRPV1, TRPV4, TRPA1, TRPM2, TRPM8.
Pico145 (HC-608) is a remarkable inhibitor of TRPC1/4/5 channels, inhibits (−)-englerin A-activated TRPC4/TRPC5 channels, with IC50s of 0.349 and 1.3 nM in cells, and shows no effect on TRPC3, TRPC6, TRPV1, TRPV4, TRPA1, TRPM2, TRPM8.
Specifica
Kemisk navn eller materiale Pico145
CAS 1628287-16-0
Farve Pink
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H20ClF3N4O5
Mængde 10 mg
Synonym HC-608
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (190.52 mM)
SMIL O=C1C2=C(N=C(OC3=CC=CC(OC(F)(F)F)=C3)N2CC4=CC=C(Cl)C=C4)N(C)C(N1CCCO)=O
Molekylvægt (g/mol) 524.88
Formel vægt 524.88
Procent renhed 98.62%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.