Beskrivelse
Thermo Scientific Pico 17 mikrocentrifuger er ideelle til daglig laboratoriebrug og giver enestående proceskraft, unikke sikkerhedsfunktioner og en bred vifte af mikrocentrifugerotorer samt tilbehør til behandling af mikrocentrifugerør.
Understøt dine behov for separation af mikrovolumener med:
- Driftskapacitet op til 17.000 x g med hurtig acceleration og deceleration.
- Vælg mellem 7 valgfri mikrocentrifugerotorer for at finde den ideelle pasform til din anvendelse:
- Fremragende korrosionsbestandighed med lette konstruerede polymerrotorer.
- Standardrotoren kører 24 mikrocentrifugerør i en enkelt række, fra 1,5 til 2,0 ml rør til mini-prep og spin-søjler.
- Ergonomisk rotoråbning og -lukning med et enkelt klik samt gennemsigtigt design for øget sikkerhed og bekvemmelighed med Thermo Scientific ClickSeal-bioindeslutningslåg.
- Eliminer behovet for adaptere med en unik dobbeltrækket rotor.
- Forenkl betjeningen med intuitive kontroller, letlæselige displays og hurtig et-kliks-centrifugelåg.
- Elegant, let og pladsbesparende design.
- Holdbar og nem at rengøre og vedligeholde.
- Støjsvag drift fremmer et sikkert, stressfrit miljø.
- Overholder de seneste kliniske standarder og sikkerhedsstandarder, herunder 98/79/EC In Vitro Diagnostic Directive.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 24 x 1.5/2 mL |
| Maks. Hastighed | 13,300 rpm |
| Maks. RCF | 17,000 x g |
| Støjniveau | 56 dB(A) |
| Certificeringer/compliance | CSA, CE, IVD |
| Inkluderer | 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg |
| Oversigt | Pico 17-centrifuge, ventileret |
| Elektriske krav | 230 V 50/60 Hz |
| Kølet | Nej |
| Køretid | 1 til 99 min. (1 min. trin); HOLD |
| Vis mere |