missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Picloxydine Digluconate, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Picloxydine Digluconate |
| CAS | 29147-50-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Picloxydine Digluconate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H24 Cl2 N10 . 2 C6 H12 O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | D-Gluconic acid, compd. with N,N''-bis[[(4-chlorophenyl)amino]iminomethyl]-1,4-piperazinedicarboximidamide (2:1) (9CI), Gluconic acid, compd. with N,N''-bis[(p-chlorophenyl)amidino]-1,4-piperazinedicarboxamidine (2:1), D- (8CI), 1,4-Piperazinedicarboxamidine, N,N''-bis[(p-chlorophenyl)amidino]-, di-D-gluconate (8CI), 1,4-Piperazinedicarboximidamide, N,N''-bis[[(4-chlorophenyl)amino]iminomethyl]-, di-D-gluconate (9CI), Picloxydine digluconate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24Cl2N10.2C6H12O7/c21-13-1-5-15(6-2-13)27-17(23)29-19(25)31-9-11-32(12-10-31)20(26)30-18(24)28-16-7-3-14(22)4-8-16;2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h1-8H,9-12H2,(H4,23,25,27,29)(H4,24,26,28,30);2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t;2*2-,3-,4+,5-/m.11/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O.Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)N2CCN(CC2)C(=N)NC(=N)Nc3ccc(Cl)cc3)cc1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?