Få mere at vide
Picloram, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Picloram |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl3N2O2/c7-1-3(10)2(8)5(9)11-4(1)6(12)13/h(H2,10,11)(H,12,13) |
| Formel vægt | 239.926 |