Få mere at vide
Picloram, 95%, Thermo Scientific™
Belongs to the puridine class of the auxinic compounds similar to the hormone Indole-3-acetic acid (IAA)
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J66702.06
| Mængde | 5g |
|---|
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
| Picloram | |
| 421°C | |
| Chlorine-like | |
| MFCD00012101 | |
| 479075 | |
| picloram, 4-amino-3,5,6-trichloropicolinic acid, tordon, borolin, grazon, amdon, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3,5,6-trichloro, k-pin, tordon 10k, tordon 22k | |
| NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N | |
| 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid | |
| 15965 | |
| 241.46 |
| 1918-02-1 | |
| >110°C (230°F) | |
| C6H3Cl3N2O2 | |
| 5g | |
| 14,7397 | |
| Soluble in acetone | |
| C1(=C(C(=NC(=C1Cl)Cl)C(=O)O)Cl)N | |
| 241.45 | |
| CHEBI:34922 | |
| 95% |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.