Få mere at vide
Picloram 100 ug/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314004
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314004 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30314004 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010035ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Picloram
CAS 2-1-1918
Analyt- eller komponentnavne Picloram
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H3 Cl3 N2 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3,5,6-trichloro-, Picolinic acid, 4-amino-3,5,6-trichloro- (8CI), 4-Amino-3,5,6-trichloro-2-pyridinecarboxylic acid, 3,5,6-Trichloro-4-aminopicolinic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloro-2-picolinic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloropicolinic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid, 4-Aminotrichloropicolinic acid, ATCP, Grazon PC, NSC 233899, Padron, Padron (herbicide), Picloram, Tordon
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl3N2O2/c7-1-3(10)2(8)5(9)11-4(1)6(12)13/h(H2,10,11)(H,12,13)
SMIL Nc1c(Cl)c(Cl)nc(C(=O)O)c1Cl
IUPAC navn 4-amino-3,5,6-trichloropyridin-2-carboxylsyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 241.46
Mængde 1 ml
Formel vægt 239,926 g/mol