Få mere at vide
Gilac™ Plukkespand
Artikelnummer. p-200009605
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Artikelnummer. 17948951
Brand: Gilac™ G152821
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Plukkebeholderen er åben for let tilgængeligt indhold. 6 tilgængelige farver.
  • Åbne plukkebeholdere med front.
  • Indhold let tilgængeligt.
  • Kan stables op til 2 meter.
  • Stabilitet forstærket gennem sammenlåsning af beholderfødder.
  • Fås i 6 farver, hvilket gør det nemmere at skelne indholdet.
Tekniske data
Type Opbevaringsbeholder
Materiale HDPE
Farve Hvid
Form Rektangulær