Få mere at vide
Invitrogen™ PichiaPink™ Sekretionssignalsæt
Artikelnummer. 10465785
Skift visning
Mængde:
8 DNA-duplekssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10465785 8 DNA-duplekssæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10465785 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A11155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20660.00 DKK
    17767.60 DKK / 40pmol
    Spare 2892.40 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
De PichiaPink™ Sekretionssignalsæt er et sæt af 8 DNA-fragmenter, der koder for sekretionssignalsekvenser. De PichiaPink™ Sekretionssignalsæt er designet til nemt at blive ligeret foran dit gen.
PichiaPink™ Secretion Signal Set er et sæt af 8 DNA-fragmenter, der koder sekretionssignalsekvenser. PichiaPink™ Secretion Signal Set er designet til let at ligeres foran dit gen. PichiaPink™ Secretion Signal Set er designet til brug med pPINK-HC og pPINK-LC vektorerne.
Optimer sekretionen af dit udtrykte protein
Ved at tilføje en af de 8 sekretionssignalsekvenser til dit gen kan du udskille dit protein i mediet for at gøre det lettere at høste og rense. Pichia pastoris udskiller få naturlige proteiner, så størstedelen af proteinet i mediet vil være dit.
Hver DNA-sekvens koder for et forskelligt sekretionssignal. Du kan teste hver sekretionssignalsekvens for at finde den, der fungerer bedst for dit protein.
PichiaPink™ Secretion Signal Set leveres med 8 forskellige sekretionssignaler, herunder:
  • α-parringsfaktor-præsekvens fra Saccharomyces cerevisiae
  • α-amylase-signalsekvens fra Aspergillus niger
  • Glukose-signalsekvens fra Aspergillus awamori
  • Serumalbumin-signalsekvens fra Homo sapiens
  • Inulinase-signalsekvens fra Kluyveromcyes maxianus
  • Invertase-signalsekvens fra Saccharomyces cerevisiae
  • Dræberprotein-signalsekvens fra Saccharomyces cerevisiae
  • Lysozym-signalsekvens fra Gallus gallus
Tilføj nemt et sekretionssignal til dit protein
DNA-fragmenterne i sekretionssignalsættet PichiaPink™ er designet til nemt at kunne indsættes foran dit gen, når du bruger pPINK-HC eller pPINK-LC vektorerne. Du kan prøve forskellige sekretionssignalsekvenser for at se, hvilken der giver optimal sekretion af dit protein.
Hver signalsekvens inkluderer Kozak-sekvensen for AOX1-genet fra Pichia pastoris for at sikre effektiv translation af dit protein.
Sekretionssignalsekvenserne kommer som fosforylerede duplex-oligomerer i 40 pmol aliquoter. Suspendér oligomerer igen i en 40 μl TE-buffer før brug.
Hvorfor vælge PichiaPink™ gærudpressningssystemet?
PichiaPink™ Gærekspressionssystemet er baseret på gæren Pichia pastoris. Fordele ved Pichia pastoris inkluderer hurtig vækst, veldefineret genetisk baggrund, simpel medieformulering og nem håndtering. I over 30 år har Pichia pastoris været brugt af laboratorier verden over til at producere hundredvis af forskellige proteiner fra mange arter, herunder mennesker (Ref 1, 2). PichiaPink™ Gærekspressionssystemet muliggør bekvem og omkostningseffektiv proteinproduktion fra små til store skalaer.
For information om at opnå en kommerciel brugslicens til PichiaPink™ Yeast Expression System, henvend dig venligst til outlicensing@lifetech.com.
Referencer
  1. Cereghino JL, Cregg JM. Heterologt proteinudtryk i den methylotrofe gær Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 jan; 24(1):45-66. [PubMed]
  2. Cereghino GP, Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Produktion af rekombinante proteiner i fermenterkulturer af gæren Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. 2002 august; 13(4):329-32. [PubMed]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kloning ind i ekspressionsvektorer
Til brug med (applikation) Proteinekspression
Produkttype Sekretionssignalsæt
Mængde 8 DNA-duplekssæt
Arter P. pastoris
Bakterie- eller gærstamme PichiaPink™
Indhold og opbevaring De PichiaPink™ Sekretionssignalsæt består af 8 signalsekvenser, som er DNA-duplekser:
• S. cerevisiae Alfa-parringsfaktor præsekvens
• Asp. niger alfa amylase
• Asp. awarmori Glucoamylase signal
• H. sapien serum albumin signal
• K. maxianus Inulinase præsekvens
• S. cerevisiae Killer Proteinsekvens
• S.Cerevisiae invertase Signalsekvens
• G. gallus Lysozym Signalsekvens Mængde
: 40 pmol Opbevares
ved -20 °C.
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Promotor AOX1
Vektor pPINK-LC, pPINK-HC
Udtryksmekanisme Cellebaseret ekspression
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.