Få mere at vide
Invitrogen™ PichiaPink™ Sekretionsoptimeringssæt
Beskrivelse
The PichiaPink™ Secretion Optimization Kit is a new recombinant protein expression system based on the yeast Pichia pastoris. The PichiaPink™ Secretion Optimization Kit gives you convenient and cost-efficient bioproduction from shake flask to 1000-liter production of your recombinant protein. The PichiaPink™ Secretion Optimization Kit comes with our new Pichia strains, the pPINK-HC and pPINK-LC vectors, and secretion signal sequences for production of your protein.
- Get a complete kit to get started with protein production in Pichia pastoris.
- Screen your Pichia transformants rapidly by auxotrophy and color selection.
- Reduce protein degradation with protease-deficient Pichia pastoris strains.
- Optimize protein secretion with one of 8 secretion signal sequences.
De PichiaPink™ Secretion Optimization Kit er et nyt rekombinant proteinekspressionssystem baseret på gæren Pichia pastoris . De PichiaPink™ Sekretionsoptimeringssæt giver dig bekvem og omkostningseffektiv bioproduktion fra rystekolbe til 1000-liters produktion af dit rekombinante protein. De PichiaPink™ Sekretionsoptimeringssæt leveres med vores nye Pichia- stammer, pPINK-HC- og pPINK-LC-vektorerne og sekretionssignalsekvenser til produktion af dit protein.
- Få et komplet sæt til at komme i gang med proteinproduktion i Pichia pastoris .
- Screen dine Pichia- transformanter hurtigt ved hjælp af auxotrofi og farvevalg.
- Reducer proteinnedbrydning med protease-mangelfulde Pichia pastoris- stammer.
- Optimer proteinsekretion med en af 8 sekretionssignalsekvenser.
De PichiaPink™ Sekretionsoptimeringssæt leveres med:
- PichiaPink™ Vektorsæt (kat.nr. A11152)
- PichiaPink™ Sekretionssignalsæt (A11155)
- PichiaPink™ Udtryksstammesæt (A11154)
- PichiaPink™ Mediesæt (A11156)
En ny måde at screene Pichia-transformanter på
De PichiaPink™ Sekretionsoptimeringssættet bruger adenin-auxotrofi til at selektere for Pichia -transformanter. De PichiaPink™ stammer har ade2- genotypen og kræver komplementering med ADE2- genet for at vokse uden adenin. Anvendelse af en auxotrof markør gør det også lettere at vedligeholde transformanter. Der kræves ingen antibiotika for at vedligeholde dine transformanter.
Derudover kan du screene for Pichia -transformanter efter farve. Det uforvandlede PichiaPink™ stammer vises som lyserøde kolonier, mens de transformeres PichiaPink™ stammer vises som hvide kolonier (fig. 1).
Nye udtryksvektorer til Pichia
De PichiaPink™ Sekretionsoptimeringssæt leveres med det nye PichiaPink™ Vektor sæt. Sættet indeholder to vektorer, pPINK-LC og pPINK-HC. pPINK-vektorerne er bygget op omkring ADE2- genet til at komplementere de ade2 -deficiente Pichia- stammer. Begge vektorer bruger den methanol-inducerede AOX1- promotor til at udtrykke dit protein. pPINK-LC integreres med lavt kopiantal i Pichia- genomet, mens pPINK-HC-vektoren integreres med højtkopieringsnummer.
Både pPINK-LC og pPINK-HC vektorer er kompatible med PichiaPink™ Sekretionssignalsæt. Ved hjælp af en 3-vejs ligering kan du tilføje en af 8 sekretionssekvenser til dit gen. Bemærk: pPINK-vektorerne udtrykker proteiner intracellulært som standard.
Både PichiaPink™ Vector Kit (Kat. Nr. A11152) og PichiaPink™ Sekretionssignalsæt (A11155) kan bestilles separat for at genopfylde PichiaPink™ Sekretionsoptimeringssæt.
Hold dine proteiner intakte
De PichiaPink™ Sekretionsoptimeringssæt leveres med PichiaPink™ Udtryksstammesæt. Dette sæt indeholder de 4 Pichia pastoris- stammer til brug med PichiaPink™ Udtrykssystem. Alle 4 stammer har ade2 genotypen. Derudover inkluderer 3 stammer knockouts i 2 proteasegener. Protease-mangelfulde stammer reducerer behovet for proteasehæmmere, når du dyrker dine celler og forbedrer udbyttet af dit protein. Test en enkelt protease knockout eller dobbelt protease knockout for at finde den, der fungerer bedst for dig.
Du kan bestille PichiaPink™ Udtryksstammesæt (kat. nr. A11154) separat til at genopfylde PichiaPink™ Sekretionsoptimeringssæt.
Medieposer til at komme i gang
De PichiaPink™ Media Kit er et sæt praktiske færdigpakkede medieposer til brug med PichiaPink™ Sekretionsoptimeringssæt. De PichiaPink™ Mediesættet indeholder medier, der er nødvendige for at vokse PichiaPink™ stammer fra frosne lagre til kulturer klar til transformation og udvælgelse. Du kan bestille PichiaPink™ Mediesæt (kat.nr. A11156) separat til at genopfylde PichiaPink™ Sekretionsoptimeringssæt.
Hvorfor vælge PichiaPink™ Gærekspressionssystem?
De PichiaPink™ Yeast Expression System er baseret på gæren Pichia pastoris . Fordelene ved Pichia pastoris inkluderer hurtig vækst, veldefineret genetisk baggrund, enkel medieformulering og nem håndtering. I over 30 år er Pichia pastoris blevet brugt af laboratorier rundt om i verden til at producere hundredvis af forskellige proteiner fra mange arter, herunder mennesker (Ref 1, 2). De PichiaPink™ Yeast Expression System tillader bekvem og omkostningseffektiv proteinproduktion fra små til store skalaer.
For information om at opnå en kommerciel brugslicens til PichiaPink Yeast ™Expression System, bedes du forhøre dig på outlicensing@lifetech.com.
Referencer
1. Cereghino JL, Cregg JM. Heterolog proteinekspression i den methylotrofiske gær Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 Jan;24(1):45-66. [PubMed]
2. Cereghino GP , Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Produktion af rekombinante proteiner i fermenteringskulturer af gæren Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. 2002 Aug;13(4):329-32. [PubMed]
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | PichiaPink™ Secretion Optimization Kit, 1 Kit, Liquid, PichiaPink™ Bacterial or Yeast Strain, Yeast Expression, Pichia Pastoris Strains Expression Competent Cell, Stable, Secreted Expression, P. pastoris Species, Used for Protein Expression |
| Formulering | Liquid |
| Bakterie- eller gærstamme | PichiaPink™ |
| Til brug med (applikation) | Proteinekspression |
| Inkluderer | The PichiaPink™ secretion optimization kit consists of: The PichiaPink™ vector kit containing a high- and a low copy number plasmid, the PichiaPink™ secretion signal set containing 8 secretion signals, The PichiaPink™ Expression strain set containing 4 glycerol strains, The PichiaPink™ Media kit containing 4 basic media |
| Indhold og opbevaring | De PichiaPink™ Sekretionsoptimeringssættet består af: • PichiaPink™ Vektorsæt indeholdende et plasmid med højt og lavt kopiantal • PichiaPink™ Sekretionssignalsæt indeholdende 8 sekretionssignaler • PichiaPink™ Expression stammesæt indeholdende 4 glycerolstammer • PichiaPink™ Mediesæt indeholdende 4 basismedier Opbevar vektorer og signalsekvenser ved -20 °C. Opbevar PichiaPicha™ stammer ved -°80 C Opbevar mediekittet ved stuetemperatur |
| Produkttype | Optimeringssæt |
| Mængde | 1 sæt |
| Celletype | Gærceller |
| Format | Sæt |
| Vis mere |