Få mere at vide
Invitrogen™ PichiaPink™ Secreted Vector Kit
Beskrivelse
De PichiaPink™ Secreted Vector Kit indeholder pPINKα -HC vektor til brug med PichiaPink™ Gærekspressionssystem. pPINKα -HC-vektor er bygget op omkring ADE2 -genet til at komplementere ade2- deletionen i PichiaPink™ stammer. pPINKα -HC vektor harα -parringsfaktor sekretionssignalsekvens, således at alle proteiner udskilles. Du kan bestille PichiaPink™ Secreted Vector Kit til at genopfylde din PichiaPink™ Gærekspressionssystemsæt.
De PichiaPink™ Secreted Vector Kit leveres med:
pPINKα -HC vektor (højt antal kopier) (20 μg)
5’α -faktor sekventeringsprimer (20 μg)
3 ’CYC1 sekventeringsprimer (20 μg)
En Shot™ TOP10™ Electrocomp™E. coli (kat. nr. C404052)
Hvorfor vælge PichiaPink™ Gærekspressionssystem?
De PichiaPink™ Yeast Expression System er baseret på gæren Pichia pastoris . Fordelene ved Pichia pastoris inkluderer hurtig vækst, veldefineret genetisk baggrund, enkel medieformulering og nem håndtering. I over 30 år er Pichia pastoris blevet brugt af laboratorier rundt om i verden til at producere hundredvis af forskellige proteiner fra mange arter, herunder mennesker (Ref 1, 2). De PichiaPink™ Yeast Expression System tillader bekvem og omkostningseffektiv proteinproduktion fra små til store skalaer.
For information om at opnå en kommerciel brugslicens til PichiaPink Yeast ™Expression System, bedes du forhøre dig på outlicensing@lifetech.com .
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Relaterede links
Download pPINKα -HC-plasmidkort (PDF) .
Lær mere om PichiaPink™ Gærekspressionssystem .
Lær mere om vores andre proteinekspressionssystemer .
Referencer
1. Cereghino JL, Cregg JM. Heterolog proteinekspression i den methylotrofiske gær Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 Jan;24(1):45-66. [ PubMed ]
2. Cereghino GP , Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Produktion af rekombinante proteiner i fermenteringskulturer af gæren Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. 2002 Aug;13(4):329-32. [ PubMed ]
De PichiaPink™ Secreted Vector Kit leveres med:
Hvorfor vælge PichiaPink™ Gærekspressionssystem?
De PichiaPink™ Yeast Expression System er baseret på gæren Pichia pastoris . Fordelene ved Pichia pastoris inkluderer hurtig vækst, veldefineret genetisk baggrund, enkel medieformulering og nem håndtering. I over 30 år er Pichia pastoris blevet brugt af laboratorier rundt om i verden til at producere hundredvis af forskellige proteiner fra mange arter, herunder mennesker (Ref 1, 2). De PichiaPink™ Yeast Expression System tillader bekvem og omkostningseffektiv proteinproduktion fra små til store skalaer.
For information om at opnå en kommerciel brugslicens til PichiaPink Yeast ™Expression System, bedes du forhøre dig på outlicensing@lifetech.com .
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Relaterede links
Referencer
1. Cereghino JL, Cregg JM. Heterolog proteinekspression i den methylotrofiske gær Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 Jan;24(1):45-66. [ PubMed ]
2. Cereghino GP , Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Produktion af rekombinante proteiner i fermenteringskulturer af gæren Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. 2002 Aug;13(4):329-32. [ PubMed ]
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Væske |
| Inducerende middel | Metanol |
| Promotor | AOX1 |
| Produkttype | Vektorsæt |
| Indhold og opbevaring | PichiaPink™ Secreted Protein Vector kit indeholder 20μ g pinkα -HC (højkopietalsplasmidet med S. cerevisiae Alpha-parringsfaktorpræsekvensen) med sekventeringsprimere 5'α -faktor og 3' CYC1. Opbevares ved -20 °C. |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Ampicillin (AmpR) |
| Spaltning | Ingen spaltningssted |
| Replikationsoprindelse | pUC Oprindelse |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Protein tag | Umærket |
| Vis mere |