Få mere at vide
Invitrogen™ PichiaPink™ Udskilt proteinkit
Artikelnummer. 10741874
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10741874 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10741874 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A11151
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
PichiaPink™ Udskilt proteinkit
De PichiaPink™ Secreted Protein Expression Kit er et nyt rekombinant proteinekspressionssystem baseret på gæren Pichia pastoris . De PichiaPink™ Secreted Protein Expression Kit giver dig bekvem og omkostningseffektiv bioproduktion fra rystekolbe til 1000-liters produktion af dit rekombinante protein. De PichiaPink™ Secreted Protein Expression Kit leveres med vores nye Pichia -stammer, pPINK-HC- og pPINK-LC-vektorerne og sekretionssignalsekvenser til produktion af dit protein.
  • Kom godt i gang med produktion af udskilt protein i Pichia pastoris .
  • Screen dine Pichia- transformanter hurtigt ved hjælp af auxotrofi og farvevalg.
  • Reducer proteinnedbrydning med protease-mangelfulde Pichia pastoris- stammer.
    De PichiaPink™ Secreted Protein Expression Kit leveres med:
  • PichiaPink™ Udskilt proteinvektorsæt ( Kat.nr. A11153 )
  • PichiaPink™ Udtryksstammesæt ( kat. nr. A11154 )
  • PichiaPink™ Mediesæt ( Kat.nr. A11156 )
    En ny måde at screene Pichia Transformants
    PichiaPink™ Secreted Protein Expression Kit bruger adenin-auxotrofi til at selektere for Pichia The -transformanter. De PichiaPink™ stammer har ade2- genotypen og kræver komplementering med ADE2- genet for at vokse uden adenin. Anvendelse af en auxotrof markør gør det også lettere at vedligeholde transformanter. Der kræves ingen antibiotika for at vedligeholde dine transformanter.
    Derudover kan du screene for Pichia -transformanter efter farve. Det uforvandlede PichiaPink™ stammer vises som lyserøde kolonier, mens de transformeres PichiaPink™ stammer vises som hvide kolonier (fig. 1).
    Udskille dine proteiner med pPINKα
    PichiaPink™ Secreted Protein Expression Kit leveres med pPINKα -HC Vector The -HC vektor. pPINKα -HC vektor harα -parringsfaktorsignalsekvens indbygget og tillader dit protein at blive udskilt i mediet. Udskillelse af dit protein i medierne gør høst og rensning af dit protein lettere. pPINKα -HC-vektor er bygget op omkring ADE2- genet til at komplementere de ade2 -deficiente Pichia- stammer. Denne vektor bruger den methanol-inducerede AOX1- promotor til at udtrykke dit protein. Yderligere, pPINKα -HC vektor er designet til at blive integreret med højt kopiantal i dine Pichia transformanter.
    De PichiaPink™ Secreted Protein Vector Kit ( Kat. Nr. A11153 ) kan bestilles separat for at genopfylde PichiaPink™ Udskilt proteinekspressionskit.
    Hold dine proteiner intakte
    PichiaPink™ Secreted Protein Expression Kit leveres med PichiaPink™ Udtryksstammesæt. Dette sæt indeholder de 4 Pichia pastoris- stammer til brug med PichiaPink™ Gærekspressionssystem. Alle 4 stammer har ade2 genotypen. Derudover inkluderer 3 stammer knockouts i 2 proteasegener. Protease-mangelfulde stammer reducerer behovet for proteasehæmmere, når du dyrker dine celler og forbedrer udbyttet af dit protein. Test en enkelt protease knockout eller dobbelt protease knockout for at finde den, der fungerer bedst for dig.
    Du kan bestille PichiaPink™ Udtryksstammesæt ( Kat. nr. A11154 ) separat for at genopfylde PichiaPink™ Udskilt proteinekspressionskit.
    PichiaPink™ PichiaPink™ Medieposer til at komme i gang Media Kit er et sæt praktiske færdigpakkede medieposer til brug med Udskilt proteinekspressionskit. De PichiaPink™ Mediesættet indeholder medier, der er nødvendige for at vokse PichiaPink™ stammer fra frosne lagre til kulturer klar til transformation og udvælgelse. Du kan bestille PichiaPink™ Mediesæt ( Kat.nr. A11156 ) separat til at genopfylde PichiaPink™ Udskilt proteinekspressionskit.
    Hvorfor vælge PichiaPink™ Gærekspressionssystem?
    De PichiaPink™ Yeast Expression System er baseret på gæren Pichia pastoris . Fordelene ved Pichia pastoris inkluderer hurtig vækst, veldefineret genetisk baggrund, enkel medieformulering og nem håndtering. I over 30 år er Pichia pastoris blevet brugt af laboratorier rundt om i verden til at producere hundredvis af forskellige proteiner fra mange arter, herunder mennesker (Ref 1, 2). De PichiaPink™ Yeast Expression System tillader bekvem og omkostningseffektiv proteinproduktion fra små til store skalaer.
    For information om at opnå en kommerciel brugslicens til PichiaPink Yeast ™Expression System, bedes du forhøre dig på outlicensing@lifetech.com .
    Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
    Relaterede links
  • Lær mere om PichiaPink™ Gærekspressionssystem .
  • Lær mere om vores andre proteinekspressionssystemer .
    Referencer
    1. Cereghino JL, Cregg JM. Heterolog proteinekspression i den methylotrofiske gær Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 Jan;24(1):45-66. [ PubMed ]
    2. Cereghino GP , Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Produktion af rekombinante proteiner i fermenteringskulturer af gæren Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. 2002 Aug;13(4):329-32. [ PubMed ]
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Type Pichia Protein Expression System
    Mængde 1 sæt
    Indhold og opbevaring De PichiaPink™ Secreted Protein Expression kit består af:
    • De PichiaPink™ Secerneret proteinvektor-kit, der indeholder plasmidet med højt kopiantal med S. cerevisiae Alpha-parringsfaktorpræsekvensen for at give udskilt proteinekspression.
    • De PichiaPink™ Expression stammesæt indeholdende 4 glycerolstammer
    • De PichiaPink™ Mediesæt indeholdende 4 basismedier.
    Kompatible celler Pichia pastoris-stammer
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Udtryksmekanisme Cellebaseret ekspression
    Udtrykssystem Gær
    Produktlinje PichiaPink
    Arter P. pastoris
    Udtryksstabilitet Stabil
    Endelig produkttype Flydende medium, agarplader