Få mere at vide
Invitrogen™ PichiaPink™ Mediesæt
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De PichiaPink™ Media Kit er et sæt praktiske færdigpakkede medieposer til brug med PichiaPink™ Gærekspressionssystem. De PichiaPink™ Mediesættet indeholder medier, der er nødvendige for at dyrke Pichia pastoris -stammer fra frosne stamper til kulturer klar til transformation og udvælgelse. De PichiaPink™ Media Kit er en nem måde at komme i gang med at bruge Pichia pastoris til proteinproduktion. Brug PichiaPink™ Media Kit til at genopfylde din PichiaPink™ Gærekspressionssystemsæt.
De PichiaPink™ Media Kit leveres med færdigpakkede poser til følgende løsninger. Hver pose giver 1 liter opløsning. Medieposer skal opbevares tørre og opbevares ved stuetemperatur.
Hvorfor vælge PichiaPink™ Gærekspressionssystem?
De PichiaPink™ Yeast Expression System er baseret på gæren Pichia pastoris . Fordelene ved Pichia pastoris inkluderer hurtig vækst, veldefineret genetisk baggrund, enkel medieformulering og nem håndtering. I over 30 år er Pichia pastoris blevet brugt af laboratorier rundt om i verden til at producere hundredvis af forskellige proteiner fra mange arter, herunder mennesker (Ref 1, 2). De PichiaPink™ Yeast Expression System tillader bekvem og omkostningseffektiv proteinproduktion fra små til store skalaer.
For information om at opnå en kommerciel brugslicens til PichiaPink Yeast ™Expression System, bedes du forhøre dig på outlicensing@lifetech.com .
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Relaterede links
Lær mere om PichiaPink™ Gærekspressionssystem .
Lær mere om vores andre proteinekspressionssystemer .
Referencer
1. Cereghino JL, Cregg JM. Heterolog proteinekspression i den methylotrofiske gær Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 Jan;24(1):45-66. [ PubMed ]
2. Cereghino GP , Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Produktion af rekombinante proteiner i fermenteringskulturer af gæren Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. 2002 Aug;13(4):329-32. [ PubMed ]
De PichiaPink™ Media Kit leveres med færdigpakkede poser til følgende løsninger. Hver pose giver 1 liter opløsning. Medieposer skal opbevares tørre og opbevares ved stuetemperatur.
Hvorfor vælge PichiaPink™ Gærekspressionssystem?
De PichiaPink™ Yeast Expression System er baseret på gæren Pichia pastoris . Fordelene ved Pichia pastoris inkluderer hurtig vækst, veldefineret genetisk baggrund, enkel medieformulering og nem håndtering. I over 30 år er Pichia pastoris blevet brugt af laboratorier rundt om i verden til at producere hundredvis af forskellige proteiner fra mange arter, herunder mennesker (Ref 1, 2). De PichiaPink™ Yeast Expression System tillader bekvem og omkostningseffektiv proteinproduktion fra små til store skalaer.
For information om at opnå en kommerciel brugslicens til PichiaPink Yeast ™Expression System, bedes du forhøre dig på outlicensing@lifetech.com .
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Relaterede links
Referencer
1. Cereghino JL, Cregg JM. Heterolog proteinekspression i den methylotrofiske gær Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 Jan;24(1):45-66. [ PubMed ]
2. Cereghino GP , Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Produktion af rekombinante proteiner i fermenteringskulturer af gæren Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. 2002 Aug;13(4):329-32. [ PubMed ]
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder poser nok til at lave 4 grundlæggende medier: 2 poser PAD agar, 2 poser YPDS, 2 poser YPD, 2 poser YPD agar, 1 poser Dextrose
|
| Form | Pulver |
| Format | Sæt |
| Medietype | PAD, YP, YPS |
| Fremstillingsmetode | Autoklavering |
| Målorganismeklasse | P. pastoris |
| Endelig produkttype | Flydende medium, agarplader |
| Til brug med (udstyr) | A11150, A11151, A11152, A11153 |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |