Få mere at vide
Invitrogen™ PichiaPink™ Udtryksstammesæt
Beskrivelse
The PichiaPink™ Expression Strain Set contains the 4 Pichia pastoris strains for use with the PichiaPink™ Expression System Kits. Each strain comes as a frozen stock in YPD media with 15% glycerol. All PichiaPink™ strains have the ade2 deletion. 3 strains have deletions of two protease genes, PEP4 and PRB1. You can use the PichiaPink™ Expression Strain Set to refill your PichiaPink™ Yeast Expression System Kits.
De PichiaPink™ Expression Strain Set indeholder de 4 Pichia pastoris- stammer til brug med PichiaPink™ Udtrykssystemsæt. Hver stamme kommer som en frossen lager i YPD medier med 15% glycerol. Alle PichiaPink™ stammer har ade2- deletionen. 3 stammer har deletioner af to proteasegener, PEP4 og PRB1 . Du kan bruge PichiaPink™ Expression Strain Sæt til at genopfylde din PichiaPink™ Gærekspressionssystemsæt.
De PichiaPink™ Expression Strain Set inkluderer følgende Pichia -stammer:
- PichiaPink™ Stamme 1: ade2
- PichiaPink™ Stamme 2: ade2 , pep4
- PichiaPink™ Stamme 3: ade2 , prb1
- PichiaPink™ Stamme 4: ade2 , prb1 , pep4
Vælg Transformanter efter farve
De PichiaPink™ Yeast Expression System gør det nemt at vælge for transformerede kolonier efter farve. Utransformeret PichiaPink™ stammer danner lyserøde kolonier. Når dyrket på plader uden adenin, transformeret PichiaPink™ stammer danner hvide kolonier (figur 1).
Få reduceret proteinnedbrydning
De PichiaPink™ Expression Strain Set kommer med 3 stammer, der inkluderer knockouts i to proteasegener. Protease-mangelfulde stammer reducerer behovet for proteasehæmmere, når du dyrker dine celler og forbedrer udbyttet af dit protein. Test en enkelt protease knockout eller dobbelt protease knockout for at finde den, der fungerer bedst for dig.
Hvorfor vælge PichiaPink™ Gærekspressionssystem?
De PichiaPink™ Yeast Expression System er baseret på gæren Pichia pastoris . Fordelene ved Pichia pastoris inkluderer hurtig vækst, veldefineret genetisk baggrund, enkel medieformulering og nem håndtering. I over 30 år er Pichia pastoris blevet brugt af laboratorier rundt om i verden til at producere hundredvis af forskellige proteiner fra mange arter, herunder mennesker (Ref 1, 2). De PichiaPink™ Yeast Expression System tillader bekvem og omkostningseffektiv proteinproduktion fra små til store skalaer.
For information om at opnå en kommerciel brugslicens til PichiaPink Yeast ™Expression System, bedes du forhøre dig på outlicensing@lifetech.com.
Referencer
1. Cereghino JL, Cregg JM. Heterolog proteinekspression i den methylotrofiske gær Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 Jan;24(1):45-66. [PubMed]
2. Cereghino GP , Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Produktion af rekombinante proteiner i fermenteringskulturer af gæren Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. 2002 Aug;13(4):329-32. [PubMed]
Tekniske data
Tekniske data
| Bakterie- eller gærstamme | PichiaPink™ |
| Indhold og opbevaring | De PichiaPink™ Expression Strain Set består af fire glycerolstammer (1 mL hver). Alle fire stammer er proteasemutanter undtagen stamme 1. • PichiaPink™ Stamme 1 (ade2) • PichiaPink™ Stamme 2 (ade2, pep4) • PichiaPink™ Stamme 3 (ade2, prb1) • PichiaPink™ Stamme 4 (ade2, prb1, pep4) Opbevar glycerolstammer ved -80 °C. |
| Arter | P. pastoris |
| Format | Rør |
| Til brug med (applikation) | Gær udtryk |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Produkttype | Udtryksstammesæt |
| Mængde | 4 x 1 ml |