Få mere at vide
(+)-Picfeltarraenin IA, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piefeltarraenin IA |
| CAS | 97230-47-2 |
| Molekylær formel | C41 H62 O13 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (3α,9β,10α,16α)-3-((2-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-xylopyranosyl)oxy)-20,24-epoxy-16-hydroxy-9-methyl-19-norlanosta-5,23-diene-11,22-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C41H62O13/c1-18(2)24-14-26(44)41(9,54-24)34-22(42)15-38(6)25-12-10-20-21(40(25,8)27(45)16-39(34,38)7)11-13-28(37(20,4)5)52-36-33(30(47)23(43)17-50-36)53-35-32(49)31(48)29(46)19(3)51-35/h10,14,18-19,21-23,25,28-36,42-43,46-49H,11-13,15-17H2,1-9H3/t19-,21?,22-,23-,25?,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34?,35-,36+,38+,39-,40+,41+/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)C1=CC(=O)[C@](C)(O1)C2[C@H](O)C[C@@]3(C)C4CC=C5C(CC[C@@H](O[C@@H]6OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@H]7O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]7O)C5(C)C)[C@]4(C)C(=O)C[C@]23C |
| IUPAC navn | (2R)-2-[(3R,9R,13R,14S,16R)-3-[(2S,3R,4S,5R)-4,5-dihydroxy-3-[(2R,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-2-yl]oxy-16-hydroxy-4,4,9,13,14-pentamethyl-11-oxo-1,2,3,7,8,10,12,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5-isopropyl-2-methyl-furan-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 762.92 |
| Formel vægt | 762.419 |