Learn More
Piceatannol, MedChemExpress
Beschreibung
Piceatannol is an effective agent for research of acute lung injury (ALI). Piceatannol is a naturally occurring polyphenolic stilbene found in various fruits and vegetables and exhibits anticancer and anti-inflammatory properties. Piceatannol induces apoptosis in DLBCL cell lines. Piceatannol induces autophagy and apoptosis in MOLT-4 human leukemia cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Piceatannol |
| CAS | 10083-24-6 |
| Color | Earth Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C14H12O4 |
| Quantity | 25 mg |
| Synonym | Astringenin trans-Piceatannol |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 31 mg/mL (126.92 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (4.09 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC=C(/C=C/C2=CC(O)=CC(O)=C2)C=C1O |
| Molecular Weight (g/mol) | 244.24 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?