Få mere at vide
Thermo Scientific™ Piceatannol
Artikelnummer. 16534204 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
16534204 250 mg
1 options
Artikelnummer. 16534204 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 328452500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10083-24-6 | C14H12O4 | 244.25 g/mol
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piceatannol
CAS 10083-24-6
Smeltepunkt 235,0 °C
Molekylær formel C14H12O4
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, DMSO, dimethylformamid, acetone, ethylacetat, benzen
InChI nøgle CDRPUGZCRXZLFL-OWOJBTEDSA-N
SMIL OC1=CC(\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)=CC(O)=C1
IUPAC navn 5-[(1E)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethenyl]benzen-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 244.25
Formel vægt 244.24