Få mere at vide
Picaridin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Picaridin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23NO3/c1-3-10(2)16-12(15)13-8-5-4-6-11(13)7-9-14/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 229.1678 |
| Procent renhed | >95% |