Få mere at vide
Picaridin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325942
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325942 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325942 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16195000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Picaridin
CAS 119515-38-7
Analyt- eller komponentnavne Picaridin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H23 N O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-(2-Hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylic Acid 1-Methylpropyl Ester, 1-Methylpropyl 2-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylate, Autan, Autan Repel, Bayrepel, Icaridin, Isobutyl 2-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylate, KBR 3023, Natrapel, Picaridin, Pikaridin, Propidine
InChI formel InChI=1S/C12H23NO3/c1-3-10(2)16-12(15)13-8-5-4-6-11(13)7-9-14/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3
SMIL CCC(C)OC(=O)N1CCCCC1CCO
IUPAC navn butan-2-yl 2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 229.32
Mængde 1 ml
Formel vægt 229.1678 g/mol