Få mere at vide
Picarbutrazox 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Picarbutrazox |
| CAS | 500207-04-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Picarbutrazox |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C20 H23 N7 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Carbamic acid, [6-[[[(Z)-[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)phenylmethylene]amino]oxy]methyl]-2-pyridinyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), NF 171, Picarbutrazox, tert-Butyl N-[6-[[(Z)-[(1-methyltetrazol-5-yl)phenylmethylene]amino]oxymethyl]-2-pyridyl]carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23N7O3/c1-20(2,3)30-19(28)22-16-12-8-11-15(21-16)13-29-24-17(14-9-6-5-7-10-14)18-23-25-26-27(18)4/h5-12H,13H2,1-4H3,(H,21,22,28) |
| SMIL | Cn1nnnc1C(=NOCc2cccc(NC(=O)OC(C)(C)C)n2)c3ccccc3 |
| Vis mere |