missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pibrentasvir, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 17710659 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17710659 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17710659 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469371000
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pibrentasvir
CAS 1353900-92-1
Mængde 100 mg
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav
Produktlinje Livsvidenskab
Molekylær formel C57 H65 F5 N10 O8
Fysisk form Krystallinsk pulver
Farve Hvid til lysegul
Renhed ≥97,5 %
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.