missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Piboserod, MedChemExpress

Artikelnummer. 16482727
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16482727 50 mg
16466638 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16482727 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15574

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Piboserod (SB 207266) is a selective 5-HT(4) receptor antagonist.

Piboserod (SB 207266) is a selective 5-HT(4) receptor antagonist.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Piboserod
CAS 152811-62-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H31N3O2
Mængde 50 mg
Synonym SB-207266
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 36 mg/mL (97.43 mM)
SMIL O=C(C1=C(OCCC2)N2C3=C1C=CC=C3)NCC4CCN(CCCC)CC4
Molekylvægt (g/mol) 369.5
Formel vægt 369.5
Procent renhed 99.09%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.