Få mere at vide
PIANO Paraffinstandard
Artikelnummer. 30327382
Skift visning
Mængde:
1 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30327382 1 x 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30327382 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPIANOPAR1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane
CAS 124-18-5, 112-40-3, 142-82-5, 110-54-3, 111-84-2, 111-65-9
Analyt- eller komponentnavne n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Løsningstype Blanding
Opløsningsmiddel eller Matrix Kulbrinter
Industry Type Petrokemisk testning
Mængde 1 x 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) n-Pentadecane 7.0999 wt%∣n-Tetradecane 8.8164 wt%∣n-Tridecane 8.9365 wt%∣n-Nonane 9.0525 wt%∣n-Dodecane 9.193 wt%∣n-Decane 9.2594 wt%∣n-Undecane 9.3183 wt%∣n-Pentane 9.4016 wt%∣n-Hexane 9.5293 wt%∣n-Octane 9.5602 wt%∣n-Heptane 9.833 wt%