Få mere at vide
PIANO Olefin-standard
Artikelnummer. 30315848
Skift visning
Mængde:
0,1 ml
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30315848 0,1 ml 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30315848 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPIANOOLE0.1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2-Methyl-1-butene∣2-Methyl-1-nonene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Isoprene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene
CAS 872-05-9, 592-76-7, 592-41-6, 124-11-8, 111-66-0, 109-67-1
Analyt- eller komponentnavne 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2-Methyl-1-butene∣2-Methyl-1-nonene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Isoprene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Løsningstype Blanding
Opløsningsmiddel eller Matrix Kulbrinter
Industry Type Petrokemisk testning
Mængde 0,1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2-Methyl-1-butene 1.4281 wt%∣trans-2-Hexene 1.7157 wt%∣trans-2-Pentene 1.8009 wt%∣trans-2-Octene 1.9312 wt%∣3-Methyl-1-butene 1.9533 wt%∣cis-2-Pentene 1.9716 wt%∣trans-2-Nonene 1.9746 wt%∣trans-3-Nonene 1.9829 wt%∣Isoprene 2.3988 %∣cis-2-Nonene 2.7836 wt%∣2-Methylpentene-2 3.3676 wt%∣4-Methyl-1-pentene 3.4208 wt%∣trans-3-Heptene 3.6329 wt%∣trans-2-Heptene 3.6961 wt%∣cis-2-Hexene 3.8589 wt%∣cis-2-Octene 3.9229 wt%∣cis-3-Nonene 3.9761 wt%∣1-Pentene 4.1176 wt%∣2-Methyl-1-nonene 5.5329 wt%∣cis-2-Heptene 5.7336 wt%∣cis-3-Heptene 5.7577 wt%∣1-Hexene 7.0021 wt%∣1-Heptene 7.5618 wt%∣1-Nonene 7.5881 wt%∣1-Octene 7.6374 wt%∣1-Decene 8.145 wt%