Få mere at vide
PIANO Olefiner Blanding 92, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318922
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318922 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30318922 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA0900092
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2-Methyl-1-butene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Isoprene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene
CAS 872-05-9, 592-76-7, 592-41-6, 124-11-8, 111-66-0, 109-67-1
Analyt- eller komponentnavne 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2-Methyl-1-butene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Isoprene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2-Methyl-1-butene 1.4 %∣trans-2-Hexene 1.8 %∣trans-2-Nonene 1.8 %∣trans-2-Pentene 1.8 %∣3-Methyl-1-butene 2 %∣cis-2-Pentene 2 %∣trans-2-Octene 2 %∣trans-3-Nonene 2 %∣Isoprene 2.4 %∣cis-2-Nonene 2.7 %∣2-Methylpentene-2 3.4 %∣4-Methyl-1-pentene 3.4 %∣trans-2-Heptene 3.7 %∣trans-3-Heptene 3.7 %∣cis-2-Hexene 3.9 %∣cis-2-Octene 3.9 %∣cis-3-Nonene 4 %∣1-Pentene 4.2 %∣cis-2-Heptene 5.7 %∣cis-3-Heptene 5.8 %∣1-Hexene 7 %∣1-Heptene 7.6 %∣1-Nonene 7.7 %∣1-Octene 7.7 %∣1-Decene 8.2 %