missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
PIANO Naftalenstandard
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1 alpha,2 alpha,3 alpha)-1,2,3-trimethylcyclopentane∣(1 alpha,2 alpha,4 alpha)-1,2,4-trimethylcyclopentane∣(1 alpha,2 alpha,4 beta)-1,2,4-trimethylcyclopentane∣(1 alpha,2 beta,3 alpha)-1,2,3-trimethylcyclopentane∣(1 alpha,2 beta,4 alpha)-1,2,4-Trimethylcyclohexane∣(1 alpha,2 beta,4 alpha)-1,2,4-trimethylcyclopentane∣(1 alpha,2 beta,4 beta)-1,2,4-Trimethylcyclohexane∣1,1,2-Trimethylcyclohexane∣1,1,4-Trimethylcyclohexane∣1,1-Dimethylcyclopentane∣1-Ethyl-1-methylcyclopentane∣cis-1,2-Dimethylcyclohexane∣cis-1,3,5-Trimethylcyclohexane∣cis-1,3-Dimethylcyclopentane∣Cyclohexane∣Cyclopentane∣Ethylcyclopentane∣Isobutylcyclohexane∣Isobutylcyclopentane∣Isopropylcyclohexane∣Isopropylcyclopentane∣Methylcyclohexane∣Methylcyclopentane∣n-Butylcyclopentane∣n-Propylcyclopentane∣trans-1,2-Dimethylcyclohexane∣trans-1,2-Dimethylcyclopentane∣trans-1,3-Dimethylcyclopentane∣trans-1,4-Dimethylcyclohexane∣trans-1-Methyl-2-(4-methylpentyl)cyclopentane∣trans-1-Methyl-2-propylcyclohexane |
| CAS | 2613-69-6, 2613-72-1, 4850-28-6, 19374-46-0, 7667-59-6, 16883-48-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1 alpha,2 alpha,3 alpha)-1,2,3-trimethylcyclopentane∣(1 alpha,2 alpha,4 alpha)-1,2,4-trimethylcyclopentane∣(1 alpha,2 alpha,4 beta)-1,2,4-trimethylcyclopentane∣(1 alpha,2 beta,3 alpha)-1,2,3-trimethylcyclopentane∣(1 alpha,2 beta,4 alpha)-1,2,4-Trimethylcyclohexane∣(1 alpha,2 beta,4 alpha)-1,2,4-trimethylcyclopentane∣(1 alpha,2 beta,4 beta)-1,2,4-Trimethylcyclohexane∣1,1,2-Trimethylcyclohexane∣1,1,4-Trimethylcyclohexane∣1,1-Dimethylcyclopentane∣1-Ethyl-1-methylcyclopentane∣cis-1,2-Dimethylcyclohexane∣cis-1,3,5-Trimethylcyclohexane∣cis-1,3-Dimethylcyclopentane∣Cyclohexane∣Cyclopentane∣Ethylcyclopentane∣Isobutylcyclohexane∣Isobutylcyclopentane∣Isopropylcyclohexane∣Isopropylcyclopentane∣Methylcyclohexane∣Methylcyclopentane∣n-Butylcyclopentane∣n-Propylcyclopentane∣trans-1,2-Dimethylcyclohexane∣trans-1,2-Dimethylcyclopentane∣trans-1,3-Dimethylcyclopentane∣trans-1,4-Dimethylcyclohexane∣trans-1-Methyl-2-(4-methylpentyl)cyclopentane∣trans-1-Methyl-2-propylcyclohexane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Løsningstype | Mixture |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Hydrocarbons |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Mængde | 0,1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | cis-1,3-Dimethylcyclopentane 0.5899 wt%∣(1 alpha,2 alpha,3 alpha)-1,2,3-trimethylcyclopentane 0.7934 wt%∣1-Ethyl-1-methylcyclopentane 1.0432 wt%∣trans-1,2-Dimethylcyclopentane 1.4533 wt%∣(1 alpha,2 beta,3 alpha)-1,2,3-trimethylcyclopentane 1.5655 wt%∣(1 alpha,2 beta,4 alpha)-1,2,4-trimethylcyclopentane 1.6244 wt%∣trans-1,2-Dimethylcyclohexane 1.6319 wt%∣trans-1,3-Dimethylcyclopentane 2.7176 wt%∣Methylcyclopentane 3.2404 wt%∣1,1,2-Trimethylcyclohexane 3.2927 wt%∣1,1-Dimethylcyclopentane 3.4162 wt%∣Isopropylcyclopentane 3.4589 wt%∣(1 alpha,2 beta,4 alpha)-1,2,4-Trimethylcyclohexane 3.4626 wt%∣cis-1,3,5-Trimethylcyclohexane 3.4813 wt%∣Ethylcyclopentane 3.5083 wt%∣(1 alpha,2 beta,4 beta)-1,2,4-Trimethylcyclohexane 3.5637 wt%∣n-Propylcyclopentane 3.5954 wt%∣n-Butylcyclopentane 3.6004 wt%∣trans-1,4-Dimethylcyclohexane 3.6018 wt%∣1,1,4-Trimethylcyclohexane 3.631 wt%∣Isobutylcyclopentane 3.6649 wt%∣cis-1,2-Dimethylcyclohexane 3.6679 wt%∣(1 alpha,2 alpha,4 beta)-1,2,4-trimethylcyclopentane 3.6734 wt%∣(1 alpha,2 alpha,4 alpha)-1,2,4-trimethylcyclopentane 3.6982 wt%∣trans-1-Methyl-2-propylcyclohexane 3.7034 wt%∣trans-1-Methyl-2-(4-methylpentyl)cyclopentane 3.7326 wt%∣Cyclopentane 4.8512 wt%∣Cyclohexane 5.2581 wt%∣Methylcyclohexane 5.5375 wt%∣Isopropylcyclohexane 5.6489 wt%∣Isobutylcyclohexane 5.7953 wt% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?