Få mere at vide
PIANO n-paraffinblanding 99, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323076
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323076 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323076 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA0900099
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane
CAS 124-18-5, 112-40-3, 142-82-5, 110-54-3, 111-84-2, 111-65-9
Analyt- eller komponentnavne n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) n-Pentadecane 7.1 %∣n-Tetradecane 8.8 %∣n-Tridecane 8.9 %∣n-Nonane 9 %∣n-Dodecane 9.2 %∣n-Decane 9.3 %∣n-Pentane 9.4 %∣n-Undecane 9.4 %∣n-Hexane 9.5 %∣n-Octane 9.6 %∣n-Heptane 9.8 %