Få mere at vide
PIANO (DHA) Standard
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2,2-Dimethylbutane∣2,3,3 Trimethyl-1-butene∣2,3-Dimethyl-1-butene∣2,3-Dimethylpentane∣2,4-Dimethylpentane∣2-Methyl-1-Heptene∣2-Methylbutane∣2-Methylpentane∣3-Ethyltoluene∣3-Methylpentane∣Benzene∣Cyclohexane∣Decahydronaphthalene∣Ethylbenzene∣Ethylcyclohexane∣Isobutylbenzene∣Isopropylbenzene∣Methylcyclohexane∣n-Butylbenzene∣n-Butylcyclohexane∣n-Decane∣n-Decene∣n-Dodecane∣n-Dodecene∣n-Heptane∣n-Heptene∣n-Hexane∣n-Hexene∣n-Nonane∣n-Nonene∣n-Octane∣n-Octene∣n-Pentane∣n-Pentene∣n-Pentylbenzene∣n-Pentylcyclohexane∣n-Undecane∣n-Undecene∣Propylbenzene∣Propylcyclohexane∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| CAS | 95-93-2, 95-63-6, 540-84-1, 75-83-2, 594-56-9, 563-78-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2,2-Dimethylbutane∣2,3,3 Trimethyl-1-butene∣2,3-Dimethyl-1-butene∣2,3-Dimethylpentane∣2,4-Dimethylpentane∣2-Methyl-1-Heptene∣2-Methylbutane∣2-Methylpentane∣3-Ethyltoluene∣3-Methylpentane∣Benzene∣Cyclohexane∣Decahydronaphthalene∣Ethylbenzene∣Ethylcyclohexane∣Isobutylbenzene∣Isopropylbenzene∣Methylcyclohexane∣n-Butylbenzene∣n-Butylcyclohexane∣n-Decane∣n-Decene∣n-Dodecane∣n-Dodecene∣n-Heptane∣n-Heptene∣n-Hexane∣n-Hexene∣n-Nonane∣n-Nonene∣n-Octane∣n-Octene∣n-Pentane∣n-Pentene∣n-Pentylbenzene∣n-Pentylcyclohexane∣n-Undecane∣n-Undecene∣Propylbenzene∣Propylcyclohexane∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Løsningstype | Blanding |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Kulbrinter |
| Industry Type | Petrokemisk testning |
| Mængde | 10 x 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | n-Decene 1.061 wt%∣Methylcyclohexane 1.248 wt%∣n-Nonene 1.303 wt%∣n-Butylcyclohexane 1.466 wt%∣2,3,3 Trimethyl-1-butene 1.564 wt%∣n-Pentene 1.652 wt%∣Propylcyclohexane 1.711 wt%∣n-Hexene 1.723 wt%∣Decahydronaphthalene 1.768 wt%∣n-Pentylbenzene 1.808 wt%∣n-Pentylcyclohexane 1.876 wt%∣2,3-Dimethyl-1-butene 1.926 wt%∣n-Dodecene 1.927 wt%∣Cyclohexane 2.014 wt%∣n-Pentane 2.176 wt%∣n-Octene 2.193 wt%∣n-Undecene 2.211 wt%∣Isobutylbenzene 2.302 wt%∣Toluene 2.31 wt%∣n-Undecane 2.312 wt%∣Propylbenzene 2.314 wt%∣n-Decane 2.315 wt%∣Benzene 2.318 wt%∣1,2,4,5-Tetramethylbenzene 2.319 wt%∣2,2,4-Trimethylpentane 2.321 wt%∣Ethylbenzene 2.325 wt%∣n-Heptane 2.325 wt%∣Isopropylbenzene 2.33 wt%∣2-Methyl-1-Heptene 2.334 wt%∣2,2-Dimethylbutane 2.335 wt%∣2,4-Dimethylpentane 2.336 wt%∣n-Hexane 2.336 wt%∣2-Methylbutane 2.342 wt%∣1,2,4-Trimethylbenzene 2.345 wt%∣3-Ethyltoluene 2.346 wt%∣n-Butylbenzene 2.348 wt%∣n-Nonane 2.364 wt%∣n-Octane 2.372 wt%∣n-Dodecane 2.377 wt%∣3-Methylpentane 2.39 wt%∣2,3-Dimethylpentane 2.423 wt%∣2-Methylpentane 2.446 wt%∣n-Heptene 2.811 wt%∣Ethylcyclohexane 3.27 wt%∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 3.32 wt% |