Få mere at vide
PI4KIII beta inhibitor 3, MedChemExpress
Beskrivelse
PI4KIII beta inhibitor 3 is a novel and high effective PI4KIIIβ inhibitor with IC50 of 5.7 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PI4KIII beta inhibitor 3 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1245319-54-3 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H22N8OS |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20 mg/mL (44.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N1CCN(C2=C3C(SC(C4=CC=CN=C4)=N3)=NC(N)=N2)CC1)NC5=CC=C(C)C=C5 |
| Vis mere |