Få mere at vide
Thermo Scientific™ PI:PS Lipid Kinase Substrat
Artikelnummer. 10786221
Skift visning
Mængde:
800 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10786221 800 nmol Hver
1 options
Artikelnummer. 10786221 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PV5122
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specifikt optimeret til brug med klasse III PI3 kinase (PIK3C3 (hVPS34)) og Type III PI4 lipid kinaser, kan dette substrat også bruges som et generelt substrat for klasse I lipid kinaser.
Specifikt optimeret til brug med klasse III PI3 kinase (PIK3C3 (hVPS34)) og Type III PI4 lipid kinaser, kan dette substrat også bruges som et generelt substrat for klasse I lipid kinaser. Lipidvesiklerne består af et 1:9 molært forhold mellem phosphatidylinositol (PI) og phosphoserin (PS).
Til brug med Adapta™ Universal Kinase Assay (Kat. Nr. PV5099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay Entry Biokemisk ADP-akkumulering
Indhold og opbevaring PI:PS lipidkinasesubstrat i 50 mM HEPES, pH 7,5.
Opbevares ved -20 °C.
Detektionsmetode Fluorescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Pharma and biopharma, protein assays and analysis, target and lead identification and validation
Mængde 800 nmol
Substrater Phosphatidylinositol (PI) lipidvesikler med phosphoserin (PS)
Substrategenskaber Lipid-baseret substrat
Substrattype Kinase substrat
Target enzym Lipidkinaser
Gen-id (Entrez) 5289
Varebeskrivelse PI:PS Lipid Kinase Substrate, 800nmol, 5289 Gene ID, Fluorescent Detection Method, Lipid Kinases Target Enzyme, Used For Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Target and Lead Identification and Validation
Emballage 1 Each
pH 7.5
Produkttype PI: PS Lipid Kinase Substrate
Forsendelsestilstand Tøris
Opbevaringskrav –20°C
Målindgang PIK3C3, PI4KA, PI4KB
Validerede kinaser PIK3CG, PIK3C3, PI4KB