Få mere at vide
Cytiva pI-markører
Artikelnummer. p-3667601 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
pH-område:
2,5 til 6,5
3 til 10
5 til 10,5
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
10024594 2,5 til 6,5 Hver
10616515 5 til 10,5 Hver
10649084 3 til 10 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10024594 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17047201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kør disse markører parallelt med de eksperimentelle prøver på isoelektriske fokuseringsgeler. Cytiva Life Sciences™ pI-markører er lyofiliserede blandinger af stabile, saltfrie, højt oprensede proteiner.
Markørerne kan køres parallelt med de eksperimentelle prøver på isoelektriske fokuseringsgeler og er ikke forfarvede.
  • Den præcist definerede pI for markørerne muliggør en permanent og nøjagtig kalibrering af prøvekomponenterne
  • pH-gradienter og pI kan måles inden for en pH-enhed på 0,01 til 0,05
  • Fremskridtet i fokuseringseksperimentet kan overvåges visuelt ved fokusering af methylrød eller cytochrom c
Ikke til brug i denaturerende (urea) systemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
pH-område 2,5 til 6,5
Form Lyofiliseret, frysetørret
Til brug med (applikation) Skal bruges til isoelektrisk fokusering (IEF)
Sættets indhold Pepsinogen 2,80 pI (oprindeligt), Amylglucosidase 3,50 pI (oprindeligt), Methylrød (farvestof) 3,75 pI (Indfødt), Glukoseoxidase 4,25 pI (Indfødt), Trypsinhæmmer 4,55 pI (Indfødt), bLactoglobulin A 5,20 pI (Indfødt), Kulsyreanhydrase B (Bovin) 5,85 pI (Indfødt)
Mængde 1 Kit: 10 flasker
Opbevaringskrav 4 °C
Produkttype pl Marker Kit