Få mere at vide
Cytiva pI-markører
Artikelnummer. 10649084 Shop alle Cytiva produkter
pH-område:
2,5 til 6,5
3 til 10
5 til 10,5
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10649084
Brand: Cytiva 17047101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kør disse markører parallelt med de eksperimentelle prøver på isoelektriske fokuseringsgeler. Cytiva Life Sciences™ pI-markører er lyofiliserede blandinger af stabile, saltfrie, højt oprensede proteiner.
Markørerne kan køres parallelt med de eksperimentelle prøver på isoelektriske fokuseringsgeler og er ikke forfarvede.
  • Den præcist definerede pI af markørerne tillader en permanent og nøjagtig kalibrering af prøvekomponenter
  • pH-gradienter og pI kan måles til inden for 0,01 til 0,05 pH-enheder
  • Fremskridtet af fokuseringseksperimentet kan overvåges visuelt ved fokusering af methylrødt eller Cytochrome c
Ikke til brug i denaturerende (urea) systemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
pH-område 3 til 10
Produkttype pl Markeringssæt
Form Lyofiliseret, frysetørret
Til brug med (applikation) Skal bruges til isoelektrisk fokusering (IEF)
Sættets indhold Amylglucosidase - 3,50 pI (Native), Methylrød (farvestof) - 3,75 (pI Native), Trypsininhibitor - 4,55 (pI Native), b-Lactoglobulin A - 5,20 (pI Native), Carbonic Anhydrase B (Bovin) - 5,85 (CarbonicI Native), - (CarbonicI Native) 6,55 (pI Native)
Mængde 1 sæt: 10 hætteglas
Rækkevidde 3,5 til 9,3 pl ved 24 °C
Opbevaringskrav 4 °C